EP5895200001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets, pkg of 4 ea
7 390,00 $
About This Item
7 390,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 4.0 mL to 1,000 mL tubes and flasks and plates
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895200001
Paramètres
4,500 max. RCF (4,347 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R