Principaux documents
EP5895170005
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
1 EA
5 080,00 $
5 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
5 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
5 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold x plates
to hold 0.2 mL to 500 mL tues and bottles
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895170005
Paramètres
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R
Description générale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG