Principaux documents
EP5910750005
Caps for Eppendorf® S-4xUniversal Rotor
Aerosol-tight, pack of 2 ea, for Centrifuge 5910 R
2 EA
510,00 $
510,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
510,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
510,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Aerosol-tight
for Centrifuge 5910 R
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910750005
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5910 R
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG