EP5920737007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, MTP, DWP, PCRplates, pack of 2
Synonyme(s) :
Adapter for Eppendorf Rotor, Eppendorf Rotor Adapter, Large Rotor Adapter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
capacity MTP, DWP, PCR
plates
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920737007 (Global)
Paramètres
3,938 × g max. RCF
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Hauteur
116 mm
Compatibilité
for use with Universal-Large bucket