EP5943000106
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor FA-6x50, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
24 970,00 $
About This Item
24 970,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
refrigerated
with Rotor FA-6x50
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5943000106
Technique(s)
centrifugation: suitable
Catégories apparentées
Description générale
- Centrifuge 5910 Ri G
- refrigerated
- with touchscreen interface
- without rotor
- 120 V/50-60 Hz, US
Application
Caractéristiques et avantages