Principaux documents
EP5804715403
Eppendorf® Aluminium-spare lid
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le produit EP5804715403 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804715403
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG