RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
1 760,00 $
About This Item
1 760,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654047 (NA)
Eppendorf® 5427753001 (EU)
Paramètres
20,817 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
- Fixed angle rotor holds sample at 45°
- Compatible with 5430/5430R centrifuges