RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
1 940,00 $
About This Item
1 940,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
Paramètres
21,130 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R