LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
471,00 $
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
471,00 $
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022653024 (NA)
Eppendorf® 5424703003 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5424 R
for use with 5424