Documents
EP5495515003
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
Synonyme(s) :
Eppendorf® Rotor Lid Seals
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.15
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495515003
Compatibilité
Centrifuge models 5420, 5425/R
Description générale
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-24x2/-PTFE (Centrifuge 5425/R)
Application
CENTRIFUGATION
Caractéristiques et avantages
FA-24×2 (Centrifuge 5420, 5425/R)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG