Documents
E6001
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥98%, liquid
Synonyme(s) :
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
Clé InChI
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3