Documents
E3511
Sigma-Aldrich
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥99%
Synonyme(s) :
Fame 20:3n-6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
Clé InChI
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
Conditionnement
Sealed ampule
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves