Documents
D2659
Sigma-Aldrich
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
≥98%
Synonyme(s) :
Methyl 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2CH=CH)6CH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
Clé InChI
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-15)
The study aimed to investigate the effect of supplementation of fish oil after the process of low-temperature crystallization (LTC-FO) enriched with long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs) on cow milk parameters. The experiment was carried out on 24 Polish Holstein Friesian