E1768
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
≥97%
Synonyme(s) :
ETYA, Octadehydroarachidonic acid
400,00 $
About This Item
400,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥97%
Forme
powder
Pf
78-80 °C
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALOX15(246)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable