PHL85748
Glucomoringin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Potassium 4-rhamnosyloxybenzylglucosinolate
576,00 $
About This Item
576,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C20H29NO14S2.K/c1-8-13(23)15(25)17(27)19(32-8)33-10-4-2-9(3-5-10)6-12(21-35-37(29,30)31)36-20-18(28)16(26)14(24)11(7-22)34-20;/h2-6,8,11,13-28H,7H2,1H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t8-,11+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20-;/m0./s1
Clé InChI
UMTJDLRWZSLIRI-ZXXSMENNSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable