L2378
Acide γ-linolénique
≥99%, liquid
Synonyme(s) :
Acide cis,cis,cis-6,9,12-octadécatriénoïque
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant oil (borage)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-,13-12-
Clé InChI
VZCCETWTMQHEPK-QNEBEIHSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter