69154
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Homo-γ-linolenic acid
276,00 $
About This Item
276,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
viscous liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
Clé InChI
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup