This formulation contains 100 mg/L of Magnesium Chloride Heptahydrate and 133 mg/L of Calcium Chloride Dihydrate. Please see the link below to review the full formulation of this and other Dulbecco's buffer products:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d8662#product-documentation
D8662
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Liquid, with MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DPBS
16,70 $
About This Item
16,70 $
Produits recommandés
Nom du produit
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco, With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- dans un mélange réactionnel pour effectuer une réaction de fluoromarquage d'un pro-facteur de croissance nerveuse (proNGF)-YBBR.
- pour laver et équilibrer des cellules Caco-2BBe après une mesure de résistance électrique trans-épithéliale (TEER).
- pour laver des cellules en vue de l'isolement de protéines.
- dans un mélange réactionnel pour effectuer une réaction de fluoromarquage d'un pro-facteur de croissance nerveuse (proNGF)-YBBR.[1]
- pour laver et équilibrer des cellules Caco-2BBe après une mesure de résistance électrique trans-épithéliale (TEER).[2]
- pour laver des cellules en vue de l'isolement de protéines.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
- elle apporte aux cellules de l'eau et certains ions inorganiques essentiels au métabolisme cellulaire normal.
- elle sert de fluide d'irrigation, de transport et de dilution tout en maintenant l'équilibre osmotique intra et extracellulaire.
- lorsqu'elle est associée à un glucide, par exemple le glucose, elle fournit la principale source d'énergie du métabolisme des cellules.
- elle procure un système tampon pour maintenir le milieu dans la plage de pH physiologique.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
-
What is the concentration of MgCl2 and CaCl2?
1 answer-
Helpful?
-
-
¿Disponen de algún estudio de estabilidad de este producto a temperatura Ambiente? (15 - 30 ºC)
1 answer-
Any stability study information is considered proprietary and may not be shared. However, this sterile DPBS solution is quite stable. The product is assigned an expiration date of approximately 2 years from the date of quality release. The item ships at ambient temperature and is stable for up to two weeks to allow for transit time. For long term storage, refrigeration at 2-8°C is recommended.