D8168
Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse
clone MANDYS8, ascites fluid
Synonyme(s) :
Dystrophin Antibody, Dystrophin Antibody - Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MANDYS8, monoclonal
Espèces réactives
chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen human or animal muscle tissue sections.
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- double immunofluorescence terminal dUTP nick-end labeling (TUNEL)
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Autres remarques
SAB4200764 Anti-Dystrophin antibody, Mouse monoclonal
clone MANDYS8, purified from hybridoma cell culture
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable