M1570
Anti-MYH-1 Antibody
mouse monoclonal, MY-32
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
232,00 $
About This Item
232,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody, Mouse monoclonal, clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MY-32, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using porcine tongue
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total extract of rabbit skeletal muscle
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH1(4619) , MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879) , Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408) , Myh2(691644)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1