C0400
Carmustine
≥98% (TLC), oily liquid to amorphous solid, DNA alkylating agent
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
About This Item
Produits recommandés
product name
Carmustine, ≥98%
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
(Oily liquid to amorphous solid)
Pf
30 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Clé InChI
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GSR(2936)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.