Key Documents
D4634
Supelco
Dotriacontane
≥97% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)30CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.87
Numéro Beilstein :
1783260
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Densité de vapeur
15.6 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97% (GC)
Point d'ébullition
467 °C (lit.)
Pf
65-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clé InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par