This product does not have an expiration date, but is assigned a retest date of 4 years from the date of quality release. This date is published in the lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/d223107#product-documentation
D223107
Dotriacontane
97%
Synonyme(s) :
Bicetyl, n-Dotriacontane
80,80 $
About This Item
80,80 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
15.6 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
97%
Forme
powder
pb
467 °C (lit.)
Pf
65-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clé InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the lifetime of Dotriacontane 97%?