Principaux documents
CLS3527
Plaques multi-puits Corning® Costar® avec traitement TC
size 24 wells, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
100 EA
582,00 $
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
582,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
Taille:
24 wells
Diam. des puits:
15.6 mm
Volume des puits:
3.4 mL
Volume de travail par puits:
0.38-0.57 mL
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques:
lid
skirt
582,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
Description
growth area 1.9 cm2
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 3527
Taille
24 wells
Diam. des puits
15.6 mm
Volume des puits
3.4 mL
Volume de travail par puits
0.38-0.57 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Songjie Cai et al.
Scientific reports, 10(1), 14249-14249 (2020-08-30)
Solid organ transplantation is a lifesaving therapy for patients with end-organ disease. Current immunosuppression protocols are not designed to target antigen-specific alloimmunity and are uncapable of preventing chronic allograft injury. As myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) are potent immunoregulatory cells, we
Zili Zhang et al.
Autophagy, 16(8), 1482-1505 (2019-11-05)
Ferroptosis is a recently discovered form of programmed cell death, but its regulatory mechanisms remain poorly understood. Here, we show that the RNA-binding protein ZFP36/TTP (ZFP36 ring finger protein) plays a crucial role in regulating ferroptosis in hepatic stellate cells
Marina Koulikovska et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1116-1130 (2014-11-21)
Severe shortage of donor corneas for transplantation, particularly in developing countries, has prompted the advancement of bioengineered tissue alternatives. Bioengineered corneas that can withstand transplantation while maintaining transparency and compatibility with host cells, and that are additionally amenable to standardized