CLS352006
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped
Synonyme(s) :
culture tube
375,00 $
About This Item
375,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap snap
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
Corning 352006
Capacité
14 mL
Application
Informations légales