Principaux documents
CLS352054
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, case of 1000
Synonyme(s) :
culture tube
1000 EACH
400,00 $
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EACH
400,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.13
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap snap
Conditionnement
case of 1000
Fabricant/nom de marque
Corning 352054
Capacité
5 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.