CLS352053
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap: no, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
375,00 $
About This Item
375,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 352053
Capacité
5 mL
Application
Informations légales