CLS352058
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, case of 500
Synonyme(s) :
culture tube
251,00 $
About This Item
251,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap snap
Conditionnement
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 352058
Capacité
5 mL
Application
Informations légales