CL2B300
Sepharose™ CL-2B Size Exclusion Resin
Cross-linked, 70-230 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Sepharose™ CL-2B, Cross-linked
Forme
suspension
Diamètre des billes
60-200 μm
Dimension de pores
100,000-20,000,000 fractionation range (Dextrans)
70,000-40,000,000 fractionation range (Globular proteins)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- gel permeation chromatography (GPC)
- gravity chromatography
- streptavidin affinity chromatography
- size exclusion chromatography
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup