Principaux documents
57176
Supelco
Tube de SPE en polypropylène vide avec frittés en PE, porosité de 20 µm
volume 12 mL, pk of 20
20 EA
104,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
20 EA
104,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene
Description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
12 mL
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Description générale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges