DCL6B100
DEAE–Sepharose™
CL-6B
Synonyme(s) :
Diethylaminoethyl–Sepharose™
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
6% cross-linked agarose
Taille des billes
45-165 μm
Dimension de pores
~4,000,000 Da exclusion limit
pH
3—12
Capacité
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
Description générale
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 - 109.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 - 43 °C