C9623
Chetomin
from Chaetomium cochliodes, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Chaetomin, NSC 289491
342,00 $
About This Item
342,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Chaetomium cochliodes
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1SC9(N(C(=O)C1(N(C9=O)C)CO)C)Cc2c3c([n](c2)C54C(N7C8(SSC(N(C8=O)C)(C7=O)CO)C5)Nc6c4cccc6)cccc3
InChI
1S/C31H30N6O6S4/c1-33-25(42)30(15-38)34(2)23(40)28(33,44-46-30)12-17-13-36(21-11-7-4-8-18(17)21)27-14-29-24(41)35(3)31(16-39,47-45-29)26(43)37(29)22(27)32-20-10-6-5-9-19(20)27/h4-11,13,22,32,38-39H,12,14-16H2,1-3H3
Clé InChI
ZRZWBWPDBOVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable