Principaux documents
H4522
Sigma-Aldrich
Sérum humain
from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Synonyme(s) :
plasma humain, sérum humain, sérums humains
20 ML
168,00 $
100 ML
360,00 $
168,00 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
20 ML
168,00 $
100 ML
360,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
168,00 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Source biologique
human male plasma (Type AB)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Composition
hemoglobin, ≤30 mg/dL
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Le sérum AB humain est utilisé dans les applications d'ingénierie tissulaire, de transplantation et de thérapie cellulaire pour la croissance de cellules souches mésenchymateuses (CSM) issues de tissu adipeux ou de cellules stromales mésenchymateuses issues de moelle osseuse humaine ; pour la production et la transplantation de greffons de cellules souches épithéliales limbiques standardisées ; pour la croissance ex vivo de cellules NK issues de sang périphérique dans du Milieu de croissance pour cellules souches hématopoïétiques et pour améliorer la technologie de culture des cellules insulaires humaines avant transplantation.
Le sérum humain a été utilisé : dans une solution saline tamponnée au phosphate avec du détergent Tween® (PBST) pour un essai immuno-enzymatique (ELISA) du type "bridging", en guise de simulation d'un échantillon biologique pour évaluer les performances d'un test ELISA sur papier avec des échantillons biologiques complexes, comme diluant pour créer une série de dilutions d'un échantillon de référence afin de générer une courbe d'étalonnage pour du sérum enrichi en NISTmAb, ainsi que pour un échantillon de patient MM2232 atteint de myélome multiple (MM).
Actions biochimiques/physiologiques
Le sérum AB humain, connu sous le nom de sérum OTC (off-the-clot) ou sérum de caillot, est généralement obtenu en laissant coaguler naturellement du sang total. On privilégie le sérum humain obtenu à partir de sang total coagulé car il contient habituellement des facteurs de croissance plus variés et en plus grande quantité, pour une croissance optimale des cellules. Le sérum humain issu de donneurs du groupe sanguin AB ne contient pas d'anticorps dirigés contre les antigènes des groupes A et B. C'est donc un sérum de donneur universel qui convient à différents types de cultures cellulaires comme les lignées de cellules souches humaines.
Conditionnement
Le conditionnement peut varier d'un lot à l'autre en raison d'une pénurie touchant les flacons servant à emballer ce produit. La présence ou l'absence de film rétractable autour du bouchon du flacon n'a aucune incidence sur l’intégrité ou la stérilité du produit.
Avertissement
Chaque donneur est soumis à un test et doit être non-réactif aux anticorps des hépatites B et C et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) par ELISA. Néanmoins, les produits d'origine humaine doivent être considérés comme potentiellement infectieux et traité en conséquence.
Remarque sur l'analyse
A fait l′objet d′une analyse pour rechercher la présence d′endotoxines
Autres remarques
Il n'est pas anormal pour nos produits à base de sérum humain d'être troubles. Ce produit est issu d'un mélange de sérum et sa turbidité indique que des lipides sont présents dans le sérum. Aucun produit à base de sérum humain limpide et sans lipide n'est disponible.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Michelle Baker et al.
Scientific reports, 7(1), 8329-8329 (2017-08-23)
In worldwide conditions of increasingly antibiotic-resistant hospital infections, it is important to research alternative therapies. Bdellovibrio bacteriovorus bacteria naturally prey on Gram-negative pathogens, including antibiotic-resistant strains and so B. bacteriovorus have been proposed as "living antibiotics" to combat antimicrobially-resistant pathogens.
Ernest Y Lee et al.
Nature communications, 10(1), 1012-1012 (2019-03-06)
Amphiphilicity in ɑ-helical antimicrobial peptides (AMPs) is recognized as a signature of potential membrane activity. Some AMPs are also strongly immunomodulatory: LL37-DNA complexes potently amplify Toll-like receptor 9 (TLR9) activation in immune cells and exacerbate autoimmune diseases. The rules governing
Lawrence Fong et al.
Cancer discovery, 10(1), 40-53 (2019-11-17)
Adenosine mediates immunosuppression within the tumor microenvironment through triggering adenosine 2A receptors (A2AR) on immune cells. To determine whether this pathway could be targeted as an immunotherapy, we performed a phase I clinical trial with a small-molecule A2AR antagonist. We
Iria Gomez-Tourino et al.
Nature communications, 8(1), 1792-1792 (2017-11-28)
Defects in T cell receptor (TCR) repertoire are proposed to predispose to autoimmunity. Here we show, by analyzing >2 × 10
Marta Monguió-Tortajada et al.
Cell death & disease, 9(5), 499-499 (2018-05-03)
TLR sensing of pathogens triggers monocyte activation to initiate the host innate immune response to infection. Monocytes can dynamically adapt to different TLR agonists inducing different patterns of inflammatory response, and the sequence of exposure to TLRs can dramatically modulate
Articles
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Questions
1–10 of 20 Questions  
  1. What is the antibodies concentration in Product H4522, human serum?
    1 answer
    1. The immunoglobulin concentration of this product is not measured. This is a pooled product from adult AB negative males. Based on information published in the Geigy Scientific Tables, the average immunoglobulin levels for adult males, ages 20 – 70, are as follows:
      IgG
      10.69 – 12.04 g./L
      IgA
      1.32 – 2.34 g/L
      IgM (not age dependent)
      0.77 g/L
      Helpful?
  2. Il prodotto è stato testato per negatività a HSV?
    1 answer
    1. Each donor is tested for and found non-reactive to Hepatitis B & C and non-reactive to Human Immunodeficiency Virus (HIV) antibody by ELISA. HSV is not on the list of agents that are tested. Nevertheless, products of human origin should be considered potentially infectious and handled accordingly. See the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis for this product: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i4506#product-documentation
      Helpful?
  3. If this is "serum" derived from "plasma" the plasma would have contained anti-coagulant. To turn the plasma into serum it has to be clotted.  Has this product  been clotted to remove the fibrin? Or is it still in fact plasma?
    1 answer
    1. The product has been clotted. Blood is collected and treated with citrate (anticoagulant) which inhibits clotting initially. The blood is then centrifuged. When the spin is complete, layers will appear which allow a differentiation between the cells and the plasma. The plasma is removed and calcium is added to activate the clotting cascade. The preparation is then centrifuged again and the result is a large clot which is pelleted to the bottom of the tube with a serum layer on top.
      Helpful?
  4. Are Human Serum products H4522 and H6914 suitable for complement assays? Is there testing available for complement levels or activity?
    1 answer
    1. Human Serum products H4522 and H6914 may not be suitable for complement assays when stored at -20°C due to potential degradation of complement activity. For complement assays, alternatives like S1764 (Complement sera human) and C9473 (Complement Serum Standard human) are recommended. It is advised to review the Certificates of Analysis (CoAs) for these products to ensure they meet the specific requirements of your complement assay
      Helpful?
  5. Which human serum is recommend for a nucleic acid stability assay, specifically for incubating siRNA in serum to represent bloodstream kinetics?
    1 answer
    1. The use of human serum for a nucleic acid stability assay has not been performed as it is not part of our lab's product characterization focus. However, the citation titled "Improving gene silencing of siRNAs via tricyclo-DNA modification, PMID: 21687522" suggest that product H4522 may be suitable for this application. It is recommended to refer to the publication for additional insights.
      Helpful?
  6. What are the differences between serum and plasma-derived serum?
    1 answer
    1. Whole blood serum is obtained by allowing natural clotting followed by filtration,lacking fibrinogen. Plasma-derived serum is obtained from non-clotted whole blood through centrifugation.
      Helpful?
  7. What Biosafety Level would be suitable for human serum such as H4522, H5667, and H6914?
    1 answer
    1. Human origin products from normal donors should be used at Biosafety Level 2 (BSL-2), which is suitable for handling moderate-risk agents causing human disease. Thus, treat these products as potentially infectious and handle accordingly.
      Helpful?
  8. what does this do
    1 answer
    1. Human AB serum is added as a supplement to culture media at a concentration of 2-10% to provide a mixture of nutritional, hormonal, growth, and attachment factors. The serum also acts as a buffer to the cell culture system against a variety of disruptions to cell growth and toxic effects such as pH change, proteolytic activity, or the presence of heavy metals or endotoxin.
      Please see the link below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/serum-cell-tissue-faq
      Helpful?
  9. Is product H4522 obtained using Institutional Review Board (IRB)-approved consent forms and protocols?
    1 answer
    1. According to the supplier:
      Each donor unit used in the preparation of this material was tested and found negative for HBsAG, HBV-NAT, HIV-1/2, HCV, HCV-NAT, HIV-1 NAT, and Syphilis per FDA regulations. The human plasma was collected from male donors' blood type AB in FDA licensed commercial donor establishments located in the USA in accordance with ethical standards. Each donor signed an informed consent form prior to collection, which is traceable by the unique identifiable number to maintain anonymity. A quality assurance system is in place to ensure traceability to individual donor. Documentation to this effect is available upon request.
      Helpful?
  10. Could you please confirm if the serum contains normal levels of human complement components?
    1 answer
    1. This product has not been treated to remove or inactivate complement components, however no testing has been performed to confirm these levels. It is a pooled product derived from 50 - 70 donors per lot. Any active complement be expected to meet 'normal levels.
      Should complement testing be a requirement, please see product S1764. This is a lyophilized human serum product tested for CH50 activity. See the links below to review a sample Certificate of Analysis and the product datasheet:
      S1764 Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/S1764-1MLSLCQ7524.pdf
      S1764 Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/363/s1764dat.pdf
      Helpful?
1–10 of 20 Questions  