C7157
Coproporphyrin III tetramethyl ester
powder, ≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
Tetramethyl 3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,18-tetrapropionate
About This Item
Produits recommandés
product name
Coproporphyrin III tetramethyl ester, ≥85% (HPLC)
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Pf
168-170 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 1 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4C)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-31-23(3)26(10-14-38(46)50-6)34(43-31)19-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)20-35-27(11-15-39(47)51-7)22(2)30(42-35)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-17-,31-18-,32-19-,33-18-,34-19-,35-20-,36-20-
Clé InChI
LBHYIBKOOKXTGC-LHPWBCDESA-N
Description générale
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable