P8293
Protoporphyrin IX
≥95%
Synonyme(s) :
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid, Kammerer’s porphyrin, Ooporphyrin
161,00 $
About This Item
161,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Fluorescence
λex 402 nm; λem 625 nm (bound to HRP)
λex 409 nm; λem 633 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
Clé InChI
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Vesicle Formation