282820
Protoporphyrin IX zinc(II)
guanylate cyclase inhibitor
Synonyme(s) :
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid, 8,13-Divinyl-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionic acid zinc derivative, Protoporphyrin IX zinc(II) complex
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥92% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
red to very dark red
λmax
426 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 585-591 nm in pyridine
≥12000 at 548-554 nm in pyridine
≥135000 at 423-429 nm in pyridine
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Zn]n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;
Clé InChI
FUTVBRXUIKZACV-RGGAHWMASA-L
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?