Principaux documents
440566
Sigma-Aldrich
Deuteroporphyrin IX dimethyl ester from bovine blood
technical grade, synthetic, 90%
Synonyme(s) :
Dimethyl 3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, NSC 17451
100 MG
419,00 $
419,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
419,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H34N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
419,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: porphyrin
reagent type: catalyst
Pf
217-220 °C (lit.)
λmax
399 nm
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc3C)cc4nc(cc4C)cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C
InChI
1S/C32H34N4O4/c1-17-11-22-14-27-19(3)23(7-9-31(37)39-5)29(35-27)16-30-24(8-10-32(38)40-6)20(4)28(36-30)15-26-18(2)12-21(34-26)13-25(17)33-22/h11-16,34-35H,7-10H2,1-6H3/b21-13-,22-14-,25-13-,26-15-,27-14-,28-15-,29-16-,30-16-
Clé InChI
JDWKDJYBNJTDOW-RWJCOFQGSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Deuteroporphyrindimethylester Ru(II) complexes
  • Rh porphyrins
  • Porphyrin-linked nitroimidazole antibiotics
  • Porphyrin-fullerene dyads
  • Porphyrin-platinum complexes
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2