258385
Protoporphyrin IX disodium salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid disodium salt, Depocolin-S, Ooporphyrin disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
λmax
406 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Cc1c(CCC([O-])=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C=C)c5C)c(C=C)c4C)c(C)c3CCC([O-])=O
InChI
1S/C34H34N4O4.2Na/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16,36-37H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Clé InChI
JZRNDUPVNXWZDY-HXFTUNQESA-L
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering