Documents
C6727
Sigma-Aldrich
L-Cystine dihydrochloride
≥98.0% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Synonyme(s) :
Cystine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
L-Cystine dihydrochloride, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
Source biologique
non-animal source
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.0% dry basis
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Pf
≥211.36 °C
Solubilité
2 M HCl: 50 mg/mL
Traces de cations
As: ≤2 ppm
Fe: ≤30 ppm
NH4+: ≤0.03%
heavy metals: ≤10 ppm
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
thiol
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Clé InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le dichlorhydrate de L-cystine est un composant vital des systèmes biologiques et son rôle dans la structure des protéines, la chimie redox et les processus cellulaires en fait un outil précieux pour de nombreuses applications de recherche en biologie et en chimie, qui vont de la compréhension des mécanismes biochimiques fondamentaux à la recherche sur le développement de médicaments et la nutrition. La L-cystine est essentielle pour l'étude de la structure et de la fonction des protéines. Elle peut être utilisée pour créer des ponts disulfure au sein des protéines, ce qui facilite la formation de complexes protéiques et la stabilisation de la structure des protéines. Cet aspect est particulièrement important en recherche biotechnologique et pharmaceutique.
Application
Le dichlorhydrate de L-cystine a été utilisé :
  • comme supplément pour étudier le comportement de l'homopropargylglycine en métabolomique.
  • comme supplément dans la synthèse des protéines pour la recherche en biologie cellulaire et sur les cellules souches.
  • pour étudier l'effet de la peroxydation des lipides et de la ferroptose en régulant les taux de cystéine et de GSH en recherche biochimique.
Actions biochimiques/physiologiques
La cystine est la forme dimère de la cystéine. La cystéine est à l′origine des liaisons disulfure dans les protéines et joue un rôle dans le transport du soufre. Elle subit une oxydation rapide pour former de la cystine au pH physiologique. La L-cystine est essentielle à la production d′oxygène et à la modification des lipoprotéines de faible densité par les cellules musculaires lisses artérielles. Elle intervient également dans la synthèse du glutathion.
Caractéristiques et avantages
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
  • Convient à la culture des cellules de mammifères.
  • Préparé à partir d'une matière d'origine non animale.
  • Testé pour garantir l'absence d'endotoxines.
Attention
hygroscopique
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Activated human CD4+ T cells express transporters for both cysteine and cystine
Trine Boegh
Scientific Reports (2012)
The role of sulfur-containing amino acids in superoxide production and modification of low density lipoprotein by arterial smooth muscle cells.
The Journal of Biological Chemistry, 262(21) (1987)
The x(c)- cystine/glutamate antiporter: a potential target for therapy of cancer and other diseases
Maisie Lo
Journal of Cellular Physiology, 215 (2008)
Robert W. Schrier
Manual of Nephrology (2008)
Metabolic heterogeneity of tissue-resident macrophages in homeostasis and during helminth infection
Heieis GA et al.
Nature Communications, 4, 5627-5627 (2023)
Articles
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures