285463
D-Cystine
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S,S)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Cystine, 98%
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-QWWZWVQMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable