Principaux documents
1.02413
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
suitable for cell culture
Synonyme(s) :
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
100 G
458,00 $
1024131000
2 483,00 $
458,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
458,00 $
1024131000
2 483,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106213
458,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
Clé InChI
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Description générale
for cell culture media (not for dietary use)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable