Principaux documents
C5374
Sigma-Aldrich
CB-DMB
≥98% (HPLC)
5 MG
347,00 $
25 MG
1 050,00 $
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
347,00 $
25 MG
1 050,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H23Cl2N7O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
InChI
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
Clé InChI
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX).
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX); pan-inhibitor of the NA+-Ca2+exchanger isoforms.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.