The product is soluble in DMSO at a concentration of 5mM and is stable for at least 2 years after receipt when stored at -20°C.
09014
DAR-1
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Synonyme(s) :
4,5-Diamino-N,N,N′,N′-tetraethylrhodamine, 4,5-Diamino-rhodamine B
385,00 $
About This Item
385,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥97.0% (HPCE)
Forme
powder
Fluorescence
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-19-23(15-17)34-24-16-18(32(7-3)8-4)10-12-20(24)28(19)21-13-14-22(29)26(30)25(21)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
Clé InChI
LFXDWSUQAVSSJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
-
What is the solution stability of chemical 09014 DAR-1?