N7634
Nifedipine
≥98% (HPLC), powder, L-type Ca²⁺ channel blocker
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Produits recommandés
product name
Nifedipine, ≥98% (HPLC), powder
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Auteur
Bayer
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Clé InChI
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA2A(135) , ADORA3(140) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CYP1A2(1544) , KCNH1(3756) , TTR(7276)
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Cacna1c(24239) , Cacna1d(29716) , Kcnj1(24521) , Kcnn4(65206) , Tbxas1(24886)
Catégories apparentées
Application
- to evaluate its effect on myenteric neuronal calcium current through R-type calcium channel in guinea pig small intestine
- to evaluate the neuroprotective effect of L-type calcium channel blockers in cholinergic and dopaminergic neurons
- to identify the effect of co-administration of nifedipine (anti-hypertensive drug) along with hypoglycemic drug on human umbilical vein cells (HUVECs)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox