Documents
C4785
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, release of physiologically active rat pancreatic islets tested, Type XI-S, 2-5 FALGPA units/mg solid, >1200 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
>1200 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Adéquation
release of physiologically active rat pancreatic islets tested
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL are used for digestion. The duration of reaction varies from 15 minutes to several hours and yields a satisfactory efficiency of cell dissociation without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preferred and Zn2+ is required for activity. This enzyme is tested for suitability for the release of hepatocytes (at approx. 1 mg/mL in a total volume of 100 mL) for each rat liver.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Prepared from Type XI (C7657)
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Fanny Guimont-Desrochers et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(9), 5193-5197 (2009-04-22)
The combined phenotypic expression of CD11c(low)B220(+)CD122(+)DX5(+) has been used to define a novel cell type termed IFN-producing killer dendritic cells (IKDC). IKDC readily produce IFN-gamma and demonstrate spontaneous cytotoxic activity toward tumors, suggesting that a modulation of IKDC number may
Martin Gelbard et al.
The Journal of urology, 187(6), 2268-2274 (2012-04-17)
Collagenase Clostridium histolyticum is an investigational nonsurgical treatment for Peyronie disease. In this phase 2b, double-blind, randomized, placebo controlled study we determined the safety and efficacy of collagenase C. histolyticum and assessed a patient reported outcome questionnaire. A total of
Farhatullah Syed et al.
PloS one, 7(2), e31430-e31430 (2012-03-03)
Dupuytren's disease (DD) is a benign, fibroproliferative disease of the palmar fascia, with excessive extracellular matrix (ECM) deposition and over-production of cytokines and growth factors, resulting in digital fixed flexion contractures limiting hand function and patient quality of life. Surgical
Stephen Coleman et al.
BMC musculoskeletal disorders, 13, 61-61 (2012-05-01)
Dupuytren's contracture (DC) is a progressive fibroproliferative disorder characterized by development of nodules and collagen cords within the palmar fascia of the hand. Collagenase clostridium histolyticum (CCH) is currently approved in adults with DC for the nonsurgical treatment of a
K K Makinen et al.
The Journal of biological chemistry, 262(26), 12488-12495 (1987-09-15)
The major collagenolytic proteinase present in the culture filtrate of Bacillus cereus (strain Soc 67, isolated from the human oral cavity) has been purified to homogeneity by a procedure that comprised concentration of ultrafiltered growth medium on a Millipore PTTK00005