Principaux documents
C2674
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
100 MG
177,00 $
500 MG
664,00 $
1 G
1 010,00 $
177,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
177,00 $
500 MG
664,00 $
1 G
1 010,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
177,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
Clostridium histolyticum
Niveau de qualité
Type
Type I-A
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
6.3-8.8
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
La collagénase est une protéase qui clive la protéine en triple hélice appelée collagène. Il existe trois types de collagénases tissulaires, qui appartiennent à la famille des métalloprotéinases matricielles (MPM).[1] La collagénase issue de Clostridium histolyticum est particulièrement réactive, car elle digère le collagène par ses deux extrémités à des températures aussi basses que 4-10 °C[2]. Les mélanges bruts de collagénase contiennent deux types principaux d′enzymes, à savoir la collagénase et la clostripaïne.[3]
Application
La collagénase issue de Clostridium histolyticum a été utilisée dans les applications suivantes :
  • isolement de cellules de Sertoli[4].
  • comparaison de méthodes enzymatiques[5].
  • préparation de tissus pour l'immunocytochimie[6].
  • extraction de sperme testiculaire[7].
  • préparation de suspensions unicellulaires[8].
  • immunofluorescence[9].
Ce produit convient à la désagrégation des tissus tumoraux humains, des tissus rénaux murins, des tissus cérébraux et pulmonaires adultes et fœtaux humains ainsi que de nombreux autres tissus épithéliaux. Il se révèle aussi utile pour l'étude de la perfusion hépatique et rénale, la digestion du tissu pancréatique, l'isolement des cellules hépatiques non parenchymateuses murines et la préparation des hépatocytes. La collagénase a également été utilisée dans la préparation de tissu artériel pour l'étude des produits finaux de glycosylation avancée. Cette enzyme a été testée pour sa capacité à détacher les hépatocytes à une concentration d'environ 1 mg/ml. Les concentrations utilisées pour la digestion vont de 0,1 à 5 mg/ml.
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit de collagénase est un mélange d′enzymes sécrétées par C. histolyticum ; les divers produits sont différenciés selon les rapports relatifs des 10-18 composants présents dans les enzymes sécrétées. Les composants principaux sont constitués de deux collagénases, de la clostripaïne et d′une protéase neutre. L′action synergique de ces enzymes dégrade le collagène et d′autres substances intracellulaires. L′action des deux collagénases et de la protéase neutre est nécessaire pour détacher efficacement des cellules d′un tissu. Divers types de collagènes sont les substrats naturels de la collagénase.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Attention
Tel qu′il est livré, le produit est stable un an à -20 °C. Aucune perte de l′activité FALGPA ou protéase n′est observée au bout de 30 jours à 37 °C, 50 °C et -20 °C. Les solutions de collagénase brute sont stables lorsqu′elles sont congelées rapidement en aliquotes (à 10 mg/ml) et conservées à -20 °C. Tout cycle de congélation/décongélation supplémentaire détériore la solution. Le produit conserve 100 % de son activité pendant 7 heures lorsqu′il est placé sur de la glace.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
Cette collagénase est obtenue à partir de filtrats de culture de Clostridium histolyticum. On pense que le filtrat de culture contient au moins 7 protéases différentes, de poids moléculaires allant de 68 à 130 kDa. Ceci est un produit de type I-A. Les solutions sont habituellement préparées à une concentration de 1-2 mg/ml dans du tampon TESCA (TES 50 mM, chlorure de calcium 0,36 mM, pH 7,4 à 37 °C).
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Nabanita Kundu et al.
Metabolic syndrome and related disorders, 17(6), 314-322 (2019-04-25)
Purpose: We investigated the effect of aerobic and resistance exercise on abdominal subcutaneous fat-derived stromal cells in middle-aged subjects
Evan J Myers et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(6), C945-C959 (2016-09-30)
The SLC4A11 gene encodes the bicarbonate-transporter-related protein BTR1, which is mutated in syndromes characterized by vision and hearing loss. Signs of these diseases [congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED) and Harboyan syndrome] are evident in mouse models of Slc4a11 disruption. However
Yixuan Fang et al.
Aging, 11(14), 4910-4922 (2019-07-23)
Autophagy has been well studied in regulating aging; however, the impact of autophagy in one organ on the aging of other organs has not been documented. In this study, we used a mouse model with deletion of an autophagy-essential gene
Kinley D Smith et al.
Journal of anatomy, 218(6), 600-607 (2011-04-07)
Although elastin fibres and oxytalan fibres (bundles of microfibrils) have important mechanical, biochemical and cell regulatory functions, neither their distribution nor their function in cruciate ligaments has been investigated. Twelve pairs of cruciate ligaments (CLs) were obtained from 10 adult
E Crabbé et al.
Human reproduction (Oxford, England), 12(8), 1682-1687 (1997-08-01)
Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) with testicular spermatozoa and ejaculated spermatids has been applied successfully to treat infertility because of azoospermia due to obstruction or testicular failure. In most cases, free spermatozoa are recovered from testicular tissue after mechanical mincing of
Articles
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Questions
  1. What testing was done to establish this particular enzyme is cell culture grade?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for use in 'cell culture', however it is tested for cell dissociation. The testing falls into the broad scope of cell culture in that the product is not cytotoxic and is enzymatically capable of preparing a single cell suspension. Details may be review in the PROPERTIES section as well as the Certificate of Analysis. See the link below to review a sample document:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2674-100MG0000227617.pdf