Documents
C3858
Sigma-Aldrich
Anneaux de clonage Scienceware®, polystyrène
I.D. × H 9.5 mm × 11 mm
Synonyme(s) :
cloning cylinder, cloning equipment
About This Item
Code UNSPSC :
41106618
Nomenclature NACRES :
NB.22
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37847-0300
D.I. × H
9.5 mm × 11 mm
Description générale
Pour isoler un clone, de la graisse stérile (non incluse) est appliquée au bord inférieur du cylindre et ce dernier est placé, côté graisse vers le bas, autour du clone d′intérêt. La chambre d′isolement ainsi formée peut être utilisée pour détacher les colonies à la trypsine et les récupérer sous forme clonale.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP