Principaux documents
1.02052
SAFC
Acétate de calcium hydraté
extra pure
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acétate de calcium hydraté
1 KG
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
149,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Ca · x H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.17 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-540-9
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
680-730 °C
Puissance
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
400 g/L
Densité
1.5 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences règlementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
L'acétate de calcium hydraté est utilisé comme modificateur de pH ou comme stabilisant dans les procédés pharmaceutiques.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable