1.07746
Silicone grease
Synonyme(s) :
Silicone lubricant
128,00 $
About This Item
128,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Température de transition
flash point >300 °C
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Application
- Effect of silicone grease on diffusion of fluoride.: This study, conducted by Taves DR and published in *Analytical Chemistry*, explores the impact of silicone grease on the diffusion process of fluoride ions. The research demonstrates how silicone grease affects the analytical measurements and offers insights into improving the accuracy of fluoride detection in various chemical analyses (Taves, 1968).
Remarque sur l'analyse
penetration in rest: about 240 - 260 mpr
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
572.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 300 °C