C2206
Anti-β-Catenin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 88-94 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
several mammalian species
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
dot blot: suitable using the immunogen and related peptides conjugated to BSA
immunocytochemistry: 1:2,000 using cultured MDBK cells
immunohistochemistry: 1:2,000 using bovine kidney frozen sections
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- co-immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoperoxidase assay
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.